Methyl L-tryptophanate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
376650050 376650250
ACRO376650050EA 68.3 EUR
ACRO376650050 ACRO376650250
Methyl L-tryptophanate hydrochloride 98%
Methyl L-tryptophanate hydrochloride
Appearance: White to off-white Powder
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂·HCl
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066134
Núm. CAS: 7524-52-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +17° to +19° (20°C, 589 nm) (c=5, CH3OH)