Methyl-L-threoninate hydrochloride 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
376690010 376690050 376690250
ACRO376690010EA 46.8 EUR
ACRO376690010 ACRO376690050 ACRO376690250
Methyl-L-threoninate hydrochloride 98+%
Methyl-L-threoninate hydrochloride
CAS No.: 39994-75-7
Formula: C₅H₁₂ClNO₃
Pto. de fusión: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037677
Núm. CAS: 39994-75-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 % (On dry substance)
Water ≤1.0 %
Specific optical rotation -9.5° to -10.5° (20°C, 589 nm) (c=1, Methanol, 20°C)