2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 90% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
357810050 357810250
ACRO357810050EA 74.3 EUR
ACRO357810050 ACRO357810250
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 90% estabilizado
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Appearance: White to light green to light brown Crystalline powder
Formula: C₆H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078260
Núm. CAS: 2420-94-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Stabilizer 500 to 1000 ppm phenothiazine