Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
377220050 377220250 377221000
ACRO377220050EA 73.2 EUR
ACRO377220050 ACRO377220250 ACRO377221000
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 15097-38-8
Formula: C₂₇H₂₃O₂P
Pto. de fusión: 120…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191787
Núm. CAS: 15097-38-8
UN: 3464
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 127 °C
HPLC ≥96.0 %