Nocodazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
358240100 358240500
ACRO358240100EA 128 EUR
ACRO358240100 ACRO358240500
Nocodazole 98%
Nocodazole
Appearance: White to orange-brown Powder
Formula: C₁₄H₁₁N₃O₃S
Pto. de fusión: 300…305 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005588
Núm. CAS: 31430-18-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %