Pivalic acid hydrazide 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pivalohydrazide, Pivaloyl hydrazide
377750010 377750050
ACRO377750010EA 44.5 EUR
ACRO377750010 ACRO377750050
Pivalic acid hydrazide 98+%
Pivalic acid hydrazide
Appearance: White Crystals
Formula: C₅H₁₂N₂O
MW: 116.164 g/mol
Pto. Ebullición: 95…110 °C (1mbar)
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310839
Núm. CAS: 42826-42-6
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %