Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
377930010 377932500
ACRO377930010EA 255 EUR
ACRO377930010 ACRO377932500
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Appearance: Ochre Crystalline powder
Formula: C₇₂H₆₁P₄Rh
Pto. de fusión: 140…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015867
Núm. CAS: 18284-36-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥8.5 %