1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
377940010 377942500
ACRO377940010EA 349 EUR
ACRO377940010 ACRO377942500
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Appearance: Red Crystalline powder
Formula: C₃₄H₃₈F₆IrP₃
MW: 845.79 g/mol
Pto. de fusión: 224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064800
Núm. CAS: 38465-86-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %