(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
377950010
377952500
377950050
ACRO377950010EA
470
EUR
ACRO377950010
ACRO377952500
ACRO377950050
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer 99%
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
CAS No.: 12354-84-6
Formula:
C₂₀H₃₀Cl₄Ir₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075435 Núm. CAS: 12354-84-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥98.5 % (ex Ir) |