tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
378120050 378120250
ACRO378120050EA 177 EUR
ACRO378120050 ACRO378120250
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
CAS No.: 5815-08-7
Formula: C₉H₂₂N₂O
Pto. Ebullición: 50…55 °C (15 mmHg)
Densidad: 0,844 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042858
Núm. CAS: 5815-08-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 90 % (sum of 3 constituents) varying proportionally Tris(dimethylamino)methane, N,N-dimethylformamide-N,N-di-tert.-butylacetal, tert.-Butoxybis(dimethylamino)methane