1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: SIPr.HCl, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
378340010 378340050
ACRO378340010EA 74 EUR
ACRO378340010 ACRO378340050
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
CAS No.: 258278-25-0
Formula: C₂₇H₃₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369796
Núm. CAS: 258278-25-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %