Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Nonamethyltrisilazane, Silanamine,1,1,1-trimethyl-N,N-bis(trimethylsilyl)-, Amine, tris(trimethylsilyl)-, Nitrilotris(trimethylsilane)
378770050 378770250
ACRO378770050EA 53.7 EUR
ACRO378770050 ACRO378770250
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Tris(trimethylsilyl)amine
Appearance: Colorless Crystals
Formula: C₉H₂₇NSi₃
Pto. Ebullición: 72 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047990
Núm. CAS: 1586-73-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %