Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M in dichloromethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
378991000 378990250
ACRO378991000EA 231 EUR
ACRO378991000 ACRO378990250
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M in dichloromethane
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate
CAS No.: 60669-69-4
Formula: C₉H₁₈BF₃O₃S
Densidad: 1,271 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00009669
Núm. CAS: 60669-69-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to orange Solution
Strength 0.9 to 1.1 M