2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
379080010 379080050
ACRO379080010EA 69.5 EUR
ACRO379080010 ACRO379080050
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid
Appearance: White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 167…168 °C (23 mmHg)
Pto. de fusión: 37…41 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192301
Núm. CAS: 1009-67-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
HPLC ≥97.5 %