tert-Butyl vinyl ether 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
379120100 379120500
ACRO379120100EA 92 EUR
ACRO379120100 ACRO379120500
tert-Butyl vinyl ether 98% estabilizado
tert-Butyl vinyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 78 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,762 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00048246
Núm. CAS: 926-02-3
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 1000 ppm KOH