2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
379720250
379721000
ACRO379720250EA
146
EUR
ACRO379720250
ACRO379721000
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: Brown Powder
Formula:
C₁₀H₉NO Pto. de fusión: 204…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012077 Núm. CAS: 5416-80-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 199 to 202 °C |
HPLC | ≥97.0 % |