Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
380010050 380010250
ACRO380010050EA 104 EUR
ACRO380010050 ACRO380010250
Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Vanadium(V) oxytriethoxide
Appearance: Yellow-green to dark green Liquid
Formula: C₆H₁₈O₄V
Pto. Ebullición: 125…128 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,139 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799170
Núm. CAS: 1686-22-2
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark yellow to dark green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
Titration with KMnO4 ≥94 %