Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
380590250 380591000 380595000
ACRO380590250EA 52.2 EUR
ACRO380590250 ACRO380591000 ACRO380595000
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Butyl-p-toluenesulphonate
CAS No.: 778-28-9
Formula: C₁₁H₁₆O₃S
Pto. Ebullición: 170…172 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,12 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027203
Núm. CAS: 778-28-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %