Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
380600250 380601000
ACRO380600250EA 46.9 EUR
ACRO380600250 ACRO380601000
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214,28 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,15 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059244
Núm. CAS: 599-91-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %