Almidón soluble 1% (w/w) en solución acuosa estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Amilodextrina
Estabilización: estabilizado con diioduro de mercurio 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 42 EUR
ACRO380641000 ACRO380645000
Almidón soluble 1% (w/w) en solución acuosa estabilizado, puro
Almidón soluble
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-84-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test