Phenethyl isocyanate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocyanic Acid Phenethyl Ester, (2-Isocyanatoethyl)benzene, Isocyanic Acid 2-Phenylethyl Ester, 2-Phenylethyl Isocyanate
380660050 380660250
ACRO380660050EA 115 EUR
ACRO380660050 ACRO380660250
Phenethyl isocyanate 99%
Phenethyl isocyanate
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,063 g/cm³
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037044
Núm. CAS: 1943-82-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %