Benzyl propargyl ether 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
380870010
380870050
ACRO380870010EA
30.7
EUR
ACRO380870010
ACRO380870050
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula:
C₁₀H₁₀O Pto. Ebullición: 100…101 °C (18 mmHg) Densidad: 1,011 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00483987 Núm. CAS: 4039-82-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5180 to 1.5220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |