Piperine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
381450050 381450250
ACRO381450050EA 46.3 EUR
ACRO381450050 ACRO381450250
Piperine 98%
Piperine
Appearance: Off-white to yellow to tan Crystalline powder
Formula: C₁₇H₁₉NO₃
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005839
Núm. CAS: 94-62-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %