O-Benzylhydroxylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
382050050 382050250 382051000
ACRO382050050EA 51.3 EUR
ACRO382050050 ACRO382050250 ACRO382051000
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
CAS No.: 622-33-3
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.155 g/mol
Pto. Ebullición: 110…112 °C (20 mmHg)
Densidad: 1.19 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221709
Núm. CAS: 622-33-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %