4-Borono-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: H-Phe(4-B)-OH, L-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid, (S)-2-Amino-3-(4-boronophenyl)propanoic acid
358931000 358932500
ACRO358931000EA 93.3 EUR
ACRO358931000 ACRO358932500
4-Borono-L-phenylalanine 97%
4-Borono-L-phenylalanine
CAS No.: 76410-58-7
Formula: C₉H₁₂BNO₄
MW: 209.008 g/mol
Pto. de fusión: 283…293 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075172
Núm. CAS: 76410-58-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %