4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
358970050 358970250
ACRO358970050EA 104 EUR
ACRO358970050 ACRO358970250
4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
Pto. de fusión: 191…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01009697
Núm. CAS: 123324-71-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %