Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
382551000 382555000
ACRO382551000EA 85.9 EUR
ACRO382551000 ACRO382555000
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Appearance: Red Powder
Formula: C₁₄H₈BF₄Rh
Pto. de fusión: 209…211 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671775
Núm. CAS: 36620-11-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥92 %