(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
382561000 382565000
ACRO382561000EA 109 EUR
ACRO382561000 ACRO382565000
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Appearance: Yellow Powder
Formula: C₁₂H₁₅O₂Rh
Pto. de fusión: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075051
Núm. CAS: 32354-50-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥34.7 %