(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
382860010 382862500
ACRO382860010EA 136 EUR
ACRO382860010 ACRO382862500
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Appearance: White to grey Crystals or solid
Formula: C₇H₉NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972322
Núm. CAS: 27911-63-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)