Silicagel C18-RP 23% C (∼1 mmol/g) Ø 40-63 µm
Proveedor: Thermo Scientific
360110500 360112500
ACRO360110500EA 296 EUR
ACRO360110500 ACRO360112500
Silicagel C18-RP 23% C (∼1 mmol/g) Ø 40-63 µm
Silica gel C18-RP
CAS No.: 71889-02-6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00241275
Núm. CAS: 71889-02-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Particle size 40 to 63 µm
Loading ≥0.96 mmol/g (Molecular)
Specific surface area 480 to 550 m²/g
Pore volume 0.70 to 0.85 ml/g
Carbon (C) ≥20.7 %
Volatile matter ≤4 % (110°C)