Silicagel C8-RP 12%C, ∼ 1.2 mmol/g 40-63 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
360140500 360142500
ACRO360140500EA 224 EUR
ACRO360140500 ACRO360142500
Silicagel C8-RP 12%C, ∼ 1.2 mmol/g 40-63 µm
Silicagel
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148339
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Particle size 40 to 63 µm
Elemental Analysis ≥11.6 % (C)
Loading ≥1.21 mmol/g
Volatile matter ≤4 % (110°C)