Silica gel, functionalized, Amino-3 ∼1,4 mmol/g, Ø 40-63 micron
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Silica, reaction product with 3-(triethoxysilyl)propylamine
360180100 360180250 360181000
ACRO360180100EA 79.4 EUR
ACRO360180100 ACRO360180250 ACRO360181000
Silica gel, functionalized, Amino-3 ∼1,4 mmol/g, Ø 40-63 micron
Silica gel, functionalized, Amino-3
CAS No.: 71888-97-6
Formula: C₉H₂₃NO₅Si₂
MW: 281,455 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427643
Núm. CAS: 71888-97-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Particle size 40 to 63 µm
Loading ≥1.2 mmol/g (molecular)
Nitrogen (N) ≥1.68 %