1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% in mineral oil
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
361310100 361312500
ACRO361310100EA 35.4 EUR
ACRO361310100 ACRO361312500
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% in mineral oil
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane
Appearance: Clear liquid
Formula: C₁₄H₂₈O₄
Pto. Ebullición: 52…54 °C (,1 mmHg)
Densidad: 0,95 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00084800
Núm. CAS: 3006-86-8
UN: 3105
ADR: 5.2,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤20 APHA
Impurity ≤0.2 % Hydroperoxides (as TBHP)