N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pent-4-ynoic acid, N-Boc-L-propargylglycine, (S)-N-BOC-Propargylglycine, Boc-propargyl-Gly-OH, (S)-2-(Boc-amino)-4-pentynoic Acid, Boc-Pra-OH, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-pentynoic Acid
361800010 361805000
ACRO361800010EA 288 EUR
ACRO361800010 ACRO361805000
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formula: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213,23 g/mol
Pto. de fusión: 85,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320855
Núm. CAS: 63039-48-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (C=1, Methanol)