(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(1R,3S)-(+)-3-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, (1R,3S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
361840010
361842500
ACRO361840010EA
624
EUR
ACRO361840010
ACRO361842500
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Appearance: White Powder
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229,276 g/mol Pto. de fusión: 96,1 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320858 Núm. CAS: 161660-94-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |