(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
362040010 362040250
ACRO362040010EA 128 EUR
ACRO362040010 ACRO362040250
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder
Formula: C₁₁H₁₆ClNO₂
Pto. de fusión: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02259715
Núm. CAS: 167834-24-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)