(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
362270010
362270050
ACRO362270010EA
624
EUR
ACRO362270010
ACRO362270050
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00211289 Núm. CAS: 71830-08-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (HPLC) |