(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
362280010
362280050
ACRO362280010EA
329
EUR
ACRO362280010
ACRO362280050
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 71830-07-4
Formula:
C₆H₁₁NO₂ MW: 129.159 g/mol Pto. de fusión: 192 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00211290 Núm. CAS: 71830-07-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Enantiomeric excess | ≥90 % |
Specific optical rotation | +5° to +9° (20°C, 589 nm) (C=1, Water) |
Titration with HClO4 | ≥94 % |