(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
362390010 362395000
ACRO362390010EA 604 EUR
ACRO362390010 ACRO362395000
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
CAS No.: 489446-85-7
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,276 g/mol
Pto. de fusión: 117,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02259727
Núm. CAS: 489446-85-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %