(1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
362520010 362522500 362520050
ACRO362520010EA 284 EUR
ACRO362520010 ACRO362522500 ACRO362520050
(1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol hydrochloride 95%
(1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol hydrochloride
CAS No.: 79200-57-0
Formula: C₆H₁₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06799068
Núm. CAS: 79200-57-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)