(R)-N-Boc-allylglycine 95%, 98% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-allylglycine, (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pent-4-enoate, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pent-4-enoic acid
362840010 362845000
ACRO362840010EA 190 EUR
ACRO362840010 ACRO362845000
(R)-N-Boc-allylglycine 95%, 98% ee
(R)-N-Boc-allylglycine
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formula: C₁₀H₁₆NO₄
MW: 215,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01320882
Núm. CAS: 170899-08-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Viscous liquid or paste
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -9.5° to -12.5° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)