Ethylaluminum sesquichloride 0.4 M in hexane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
185461000 185468000
185461000.EA 139 EUR
185461000. 185468000.
Ethylaluminum sesquichloride 0.4 M in hexane, AcroSeal®
Ethylaluminum sesquichloride
Appearance: Clear colorless Solution
Formula: C₆H₁₅Al₂Cl₃
Densidad: 0,701 g/cm³
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044852
Núm. CAS: 12075-68-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 % (on Al basis)
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)