Methyllithium 1.6 M in diethyl ether (± 5% w/v), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
188751000
188758000
188751000.EA
78.7
EUR
188751000.
188758000.
Methyllithium 1.6 M in diethyl ether (± 5% w/v), AcroSeal®
Methyllithium
CAS No.: 917-54-4
Formula:
CH₃Li Densidad: 0,7 g/cm³ Pto. de inflamación: –17 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008253 Núm. CAS: 917-54-4 UN: 3394 ADR: 4.2, |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Total base | 1.43 to 1.75 M |
HPLC | ≥97.5 % |