Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate, 4-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate, Ethyl 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
190340100 190340500
ACRO190340100EA 112 EUR
ACRO190340100 ACRO190340500
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Appearance: Off-white to tan Crystalline powder or crystals
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,1665 g/mol
Pto. de fusión: 204…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005199
Núm. CAS: 51605-32-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥97.5 %