S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
197390010
197390050
197390250
197391000
ACRO197390010EA
57.6
EUR
ACRO197390010
ACRO197390050
ACRO197390250
ACRO197391000
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS)
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formula:
C₂H₆O₂S₂ Pto. Ebullición: 69…71 °C (,4 mmHg) Densidad: 1,227 g/cm³ Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007565 Núm. CAS: 2949-92-0 UN: 3334 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |