Bromuro de aluminio, anhidro 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminio bromuro
198411000
198410250
198415000
ACRO198411000EA
207
EUR
ACRO198411000
ACRO198410250
ACRO198415000
Bromuro de aluminio, anhidro 98+%, extra puro
Bromuro de aluminio
Formula:
AlBr₃ Pto. Ebullición: 265 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 97 °C Densidad: 3,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003421 Núm. CAS: 7727-15-3 UN: 1725 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to pink to grey Crystalline powder or chunks |
Titration Complexometric | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤2000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |