Vinylmagnesium bromide 0.7 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
209391000 209398000
209391000.EA 65.4 EUR
209391000. 209398000.
Vinylmagnesium bromide 0.7 M in THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Appearance: Clear yellow to orange to brown Solution
Formula: C₂H₃BrMg
MW: 131.26 g/mol
Densidad: 0.98 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000042
Núm. CAS: 1826-67-1
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.70 to 0.90 M