Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
212730100 212731000
ACRO212730100EA 93.9 EUR
ACRO212730100 ACRO212731000
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, puro
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
CAS No.: 10580-03-7
Formula: (NH₄)₂TiO(C₂O₄)₂·xH₂O (x≈1)
MW: 276,01 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149620
Núm. CAS: 10580-03-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 ≥97.5 % (Calculated on oxalate)