1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-Hydroxycyclohexan-1-one monoethylene ketal, 4-Hydroxycyclohexanone ethylene acetal
241010010 241010050
ACRO241010010EA 101 EUR
ACRO241010010 ACRO241010050
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
CAS No.: 22428-87-1
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067003
Núm. CAS: 22428-87-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %