(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
362990010 362990050
ACRO362990010EA 230 EUR
ACRO362990010 ACRO362990050
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder
Formula: C₁₁H₁₆ClNO₂
Pto. de fusión: 119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02259750
Núm. CAS: 340188-50-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)